주요 문서
566780
Sigma-Aldrich
2-Acetylanthracene
98%
동의어(들):
1-(2-Anthracenyl)acetone, 1-(2-Anthracenyl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩139,360
₩139,360
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩139,360
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H12O
CAS Number:
Molecular Weight:
220.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩139,360
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
mp
189-192 °C (lit.)
작용기
ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C16H12O/c1-11(17)12-6-7-15-9-13-4-2-3-5-14(13)10-16(15)8-12/h2-10H,1H3
InChI key
DQFWGPPCMONVDS-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Kanji Nagai et al.
Journal of chromatography. A, 1549, 85-92 (2018-03-28)
Poly(butylene terephthalate) based novel stationary phase (SP), composed of planar aromatic phenyl group together with ester group monomer units, was designed for supercritical fluid chromatography (SFC) use. As expected from its structure, this phase shows planarity recognition of isomeric aromatics