문서
56650
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-hydroxyvalerate
≥97.0%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2CH(OH)COOC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
146.18
Beilstein:
1721587
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥97.0%
refractive index
n20/D 1.421
density
0.983 g/mL at 20 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCC(O)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-5-6(8)7(9)10-4-2/h6,8H,3-5H2,1-2H3
InChI key
MQGTZMCASHTGBJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
141.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
61 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter