주요 문서
566446
Sigma-Aldrich
3-(Difluoromethoxy)aniline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩176,509
₩176,509
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩176,509
About This Item
Linear Formula:
CHF2OC6H4NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
159.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩176,509
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
refractive index
n20/D 1.5100 (lit.)
bp
201-202 °C (lit.)
density
1.276 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
SMILES string
Nc1cccc(OC(F)F)c1
InChI
1S/C7H7F2NO/c8-7(9)11-6-3-1-2-5(10)4-6/h1-4,7H,10H2
InChI key
RSOFZRXRIPVBBM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)