주요 문서
566438
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3C6H3BrCH2CN
CAS Number:
Molecular Weight:
264.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
refractive index
n20/D 1.5020 (lit.)
bp
265-266 °C (lit.)
density
1.626 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(CC#N)c(Br)c1
InChI
1S/C9H5BrF3N/c10-8-5-7(9(11,12)13)2-1-6(8)3-4-14/h1-2,5H,3H2
InChI key
RYUZTTSDBHOIAF-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)