주요 문서
565652
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
동의어(들):
2-Methyl-4-fluorophenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H3(CH3)B(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
153.95
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
형태
solid
mp
191-196 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(F)ccc1B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
InChI key
IQMLIVUHMSIOQP-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for:
  • Tandem palladium-catalyzed Suzuki cross-coupling and cyclization reactions
  • Suzuki-Miyaura reactions
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)