주요 문서
565407
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-nitroanisole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H3(NO2)OCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
232.03
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
104-106 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(cc1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO3/c1-12-7-3-2-5(9(10)11)4-6(7)8/h2-4H,1H3
InChI key
JMUDXQVNBZCQRF-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)