문서
565377
Sigma-Aldrich
4-Bromo-N,N-diethylaniline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4N(C2H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
228.13
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
32-33 °C (lit.)
SMILES string
CCN(CC)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C10H14BrN/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
NGYMZFJVHHKJQR-UHFFFAOYSA-N
주의사항
Low melting solid
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable