주요 문서
564929
Sigma-Aldrich
3,4-Diethoxybenzaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H3(OC2H5)2CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
194.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5570 (lit.)
bp
293-294 °C (lit.)
density
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(OCC)c(OCC)c1
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-13-10-6-5-9(8-12)7-11(10)14-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
SSTRYEXQYQGGAS-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)