주요 문서
564478
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(OCH2CH3)B(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
200.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
양식
solid
mp
234-239 °C (lit.)
작용기
chloro
SMILES string
CCOc1ccc(cc1Cl)B(O)O
InChI
1S/C8H10BClO3/c1-2-13-8-4-3-6(9(11)12)5-7(8)10/h3-5,11-12H,2H2,1H3
InChI key
QZMQZKMQXURQNC-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)