주요 문서
233196
Sigma-Aldrich
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CF3)2C6H3CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
258.12
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
mp
138-140 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)c1c(cccc1C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O2/c10-8(11,12)4-2-1-3-5(9(13,14)15)6(4)7(16)17/h1-3H,(H,16,17)
InChI key
XZNLSDPNMNWCRE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid has been used in selective separation of brominated aromatic compounds using the polymer-based separation media by the fragment imprinting technique.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Selective separation of brominated bisphenol A homologues using a polymer-based medium prepared by the fragment imprinting technique.
Kubo T, et al.
Analytica Chimica Acta, 549(1), 45-50 (2005)