주요 문서
564052
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-propoxyphenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H12BFO3
CAS Number:
Molecular Weight:
198.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
양식
solid
mp
102-107 °C (lit.)
SMILES string
CCCOc1ccc(cc1F)B(O)O
InChI
1S/C9H12BFO3/c1-2-5-14-9-4-3-7(10(12)13)6-8(9)11/h3-4,6,12-13H,2,5H2,1H3
InChI key
JJBMFQWJHYCKRY-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)