문서
563706
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methoxyphenylmagnesium bromide
0.5 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H3(OCH3)MgBr
CAS Number:
Molecular Weight:
229.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
농도
0.5 M in THF
bp
65 °C (lit.)
density
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccc([Mg]Br)cc1F
InChI
1S/C7H6FO.BrH.Mg/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8;;/h3-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
PYDHWJRNBFAYJS-UHFFFAOYSA-M
법적 정보
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable