Key Documents
563501
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)benzoic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3SC6H4CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
168.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
solid
mp
126-130 °C (lit.)
SMILES string
CSc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O2S/c1-11-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
InChI key
PZGADOOBMVLBJE-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)