주요 문서
563331
Sigma-Aldrich
1,4-Benzodioxan-5-carboxylic acid
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H8O4
CAS Number:
Molecular Weight:
180.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
solid
mp
90-94 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cccc2OCCOc12
InChI
1S/C9H8O4/c10-9(11)6-2-1-3-7-8(6)13-5-4-12-7/h1-3H,4-5H2,(H,10,11)
InChI key
VCLSWKVAHAJSFL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)