주요 문서
563161
Sigma-Aldrich
Lithium phosphate monobasic
≥99.99%
동의어(들):
Lithium dihydrogenphosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩125,657
₩125,657
예상 입고일2025년 1월 27일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩125,657
About This Item
Linear Formula:
LiH2PO4
CAS Number:
Molecular Weight:
103.93
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석:
≥99.99%
양식:
solid
₩125,657
예상 입고일2025년 1월 27일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥99.99%
양식
solid
density
2.5 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
phosphate
SMILES string
[Li+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Li.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
SNKMVYBWZDHJHE-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Precursor for LiMX2O7 (M = Fe, V; x =P, As) cathode materials.1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)