주요 문서
563021
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromo-2-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6HBr2CHOOCH3OH
CAS Number:
Molecular Weight:
309.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
97-101 °C (lit.)
작용기
aldehyde
bromo
SMILES string
[H]C(=O)c1cc(Br)c(OC)c(Br)c1O
InChI
1S/C8H6Br2O3/c1-13-8-5(9)2-4(3-11)7(12)6(8)10/h2-3,12H,1H3
InChI key
SWPANPHWQRNQGO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)