주요 문서
562661
Sigma-Aldrich
1-[(Trimethylsilyl)ethynyl]-3-(trifluoromethyl)benzene
98%
동의어(들):
1-(3′-Trifluoromethylphenyl)-2-(trimethylsilyl)acetylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3C6H4C≡CSi(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
242.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
refractive index
n20/D 1.4760 (lit.)
bp
50-52 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
SMILES string
C[Si](C)(C)C#Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H13F3Si/c1-16(2,3)8-7-10-5-4-6-11(9-10)12(13,14)15/h4-6,9H,1-3H3
InChI key
LHWMUAXYSGPPIX-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
185.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
85 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)