주요 문서
562432
Sigma-Aldrich
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)chromium(II)
97%
동의어(들):
1,1′,2,2′,3,3′,4,4′-Octamethylchromocene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H26Cr
CAS Number:
Molecular Weight:
294.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
반응 적합성
core: chromium
reagent type: catalyst
mp
106-111 °C (dec.) (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Cr].C[C]1[CH][C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[CH][C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C9H13.Cr/c2*1-6-5-7(2)9(4)8(6)3;/h2*5H,1-4H3;
InChI key
KVFUREAYKUNDIT-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Investigations of chromium valence by electron energy loss spectroscopy
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)