주요 문서
560898
Sigma-Aldrich
Methyl 4H-[1]-benzopyrano[4,3-b]thiophene-2-carboxylate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H10O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
246.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
SMILES string
COC(=O)c1cc2COc3ccccc3-c2s1
InChI
1S/C13H10O3S/c1-15-13(14)11-6-8-7-16-10-5-3-2-4-9(10)12(8)17-11/h2-6H,7H2,1H3
InChI key
SSWWLCIIZQNEAE-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)