주요 문서
560669
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-5-(3′,7′-dimethyloctyloxy)benzene-1,4-diacetonitrile
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H30N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
342.48
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
mp
86.7-88.4 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(CC#N)c(OCCC(C)CCCC(C)C)cc1CC#N
InChI
1S/C21H30N2O2/c1-16(2)6-5-7-17(3)10-13-25-21-15-18(8-11-22)20(24-4)14-19(21)9-12-23/h14-17H,5-10,13H2,1-4H3
InChI key
QRSBGAFJARYUJE-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Monomeric precursor for the light emitting polymer OC1C10-CN-PPV
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)