주요 문서
560480
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)benzyl chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3SC6H4CH2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
172.68
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.6020 (lit.)
density
1.170 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CSc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H9ClS/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
VWVZFHRDLPHBEG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)