주요 문서
560278
Sigma-Aldrich
5-Aminoisatoic anhydride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩120,887
₩120,887
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩120,887
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
178.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩120,887
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
solid
Quality Level
불순물
may contain ≤10% DMF
mp
>300 °C (lit.)
작용기
ester
SMILES string
Nc1ccc2NC(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C8H6N2O3/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)13-8(12)10-6/h1-3H,9H2,(H,10,12)
InChI key
QEQDLBKVHJXPJA-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for:
  • β-cyclodextrin catalyzed synthesis of tryptanthrin and its analogs in water
  • Synthesis of amino-chloroquinolyl derivatives as antimalarial agents
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis and antimalarial activity of new 4-amino-7-chloroquinolyl amides, sulfonamides, ureas and thioureas.
Ekoue-Kovi K, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17(1), 270-283 (2009)