주요 문서
560138
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl acrylate
동의어(들):
Acrylic acid trimethylsilanyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH2=CHCO2Si(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
144.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
refractive index
n20/D 1.4090 (lit.)
bp
53 °C/0.2 mmHg (lit.)
density
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)OC(=O)C=C
InChI
1S/C6H12O2Si/c1-5-6(7)8-9(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
InChI key
OTYBJBJYBGWBHB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
5.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-15 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)