주요 문서
560065
Sigma-Aldrich
9,9-Dihexyl-2,7-dibromofluorene
97%
동의어(들):
2,7-Dibromo-9,9′-bihexylfluorene, 2,7-Dibromo-9,9-di-n -hexylfluorene, 2,7-Dibromo-9,9-dihexyl-9H -fluorene, 2,7-Dibromo-9,9-dihexylfluorene, 9,9-Dihexyl-2,7-dibromofluorene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H32Br2
CAS Number:
Molecular Weight:
492.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
97%
양식
solid
mp
67-71 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCC1(CCCCCC)c2cc(Br)ccc2-c3ccc(Br)cc13
InChI
1S/C25H32Br2/c1-3-5-7-9-15-25(16-10-8-6-4-2)23-17-19(26)11-13-21(23)22-14-12-20(27)18-24(22)25/h11-14,17-18H,3-10,15-16H2,1-2H3
InChI key
OXFFIMLCSVJMHA-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Intermediate for polymeric light-emitting diodes.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)