주요 문서
560057
Sigma-Aldrich
9,9-Didodecyl-2,7-dibromofluorene
97%
동의어(들):
2,7-Dibromo-9,9-didodecyl-9H -fluorene, 2,7-Dibromo-9,9-didodecylfluorene, 9,9-Didodecyl-2,7-dibromofluorene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C37H56Br2
CAS Number:
Molecular Weight:
660.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
97%
bp
180 °C/0.15 mmHg (lit.)
mp
50-55 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC1(CCCCCCCCCCCC)c2cc(Br)ccc2-c3ccc(Br)cc13
InChI
1S/C37H56Br2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-27-37(28-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)35-29-31(38)23-25-33(35)34-26-24-32(39)30-36(34)37/h23-26,29-30H,3-22,27-28H2,1-2H3
InChI key
KFOUJVGPGBSIFB-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Intermediate for polymeric light-emitting diodes.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)