주요 문서
559628
Sigma-Aldrich
3,3,3-Trifluoro-3-[(2-tetrahydrothienyl)methyl]propionic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C4SH7CH2CH(CF3)COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
228.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
refractive index
n20/D >1.4620 (lit.)
bp
235 °C (lit.)
density
1.376 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
fluoro
thioether
SMILES string
OC(=O)C(CC1CCCS1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H11F3O2S/c9-8(10,11)6(7(12)13)4-5-2-1-3-14-5/h5-6H,1-4H2,(H,12,13)
InChI key
WZMDICHYPNRSDP-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)