주요 문서
559601
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-fluorobenzenesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(F)SO2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
209.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
solid
mp
126-130 °C (lit.)
SMILES string
NS(=O)(=O)c1cc(Cl)ccc1F
InChI
1S/C6H5ClFNO2S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
InChI key
DBJNLJWQSQOBJM-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)