주요 문서
559571
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorobenzenesulfonamide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F2C6H3SO2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
193.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
89-93 °C (lit.)
SMILES string
NS(=O)(=O)c1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H5F2NO2S/c7-5-2-1-4(3-6(5)8)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
InChI key
VFVVRYNJTGHAIE-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)