주요 문서
559490
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trifluoroaniline
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F3C6H2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
147.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
solid
mp
61-64 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cc(F)c(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H4F3N/c7-4-1-3(10)2-5(8)6(4)9/h1-2H,10H2
InChI key
SZRDJHHKIJHJHQ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
3,4,5-Trifluoroaniline can be prepared from pentafluoroacetanilide, via catalytic hydrodefluorination.
애플리케이션
3,4,5-Trifluoroaniline may be used to synthesize:
  • (E)-1-(2-nitrophenyl)-2-(3,4,5-trifluorophenyl)diazene
  • 2,5-dibromo-3,4,5-trifluoroaniline
  • 3,4,5-trifluoro-2,6-dibromoaniline
  • 3,4,5-trifluoro-2,6-diiodoaniline
  • (E)-1,2-bis(3,4,5-trifluorophenyl)diazene
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
2-Aryl-2 H-benzotriazoles as Building Blocks for New Low-Bandgap Poly (arylene- ethynylene) s.
Wettach H, et al.
Macromolecules, 41(24), 9513-9515 (2008)
Polyfluorinated versus cationic multidentate halogen-bond donors: A direct comparison.
Walter SM, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 150, 14-20 (2013)
The ionic liquid [bmim] Br as an alternative medium for the catalytic cleavage of aromatic C-F and C-Cl bonds.
Prikhod'ko SA, et al.
Tetrahedron Letters, 51(17), 2265-2268 (2010)