주요 문서
559423
Sigma-Aldrich
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
98%
동의어(들):
3-(Trifluoromethyl)-4-methylaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3C6H3(CH3)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
175.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
refractive index
n20/D 1.490 (lit.)
bp
204 °C (lit.)
density
1.220 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c1-5-2-3-6(12)4-7(5)8(9,10)11/h2-4H,12H2,1H3
InChI key
JBCDCYFEJQHTTA-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline may be used as a starting reagent in the synthesis of tert-butyl 4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylcarbamate.[1]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
215.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
101.7 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Design, synthesis, and biological evaluation of 3-(1 H-1, 2, 3-triazol-1-yl) benzamide derivatives as potent pan Bcr-Abl inhibitors including the threonine315? isoleucine315 mutant.
Li Y, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 55(22), 10033-10046 (2012)