주요 문서
559393
Sigma-Aldrich
1-Cyano-1-phenyl-2,2,2-trifluoroethanol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F3CC(CN)(C6H5)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
201.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
72-76 °C (lit.)
작용기
fluoro
hydroxyl
nitrile
phenyl
SMILES string
OC(C#N)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H6F3NO/c10-9(11,12)8(14,6-13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,14H
InChI key
FFXHDJHFAYTIHJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)