주요 문서
559377
Sigma-Aldrich
3,3,3-Trifluoro-3-[(2-tetrahydrofuranyl)methyl]propionic acid, mixture of diastereomers
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H11F3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
212.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D >1.4180 (lit.)
bp
253-254 °C (lit.)
density
1.308 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)C(CC1CCCO1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H11F3O3/c9-8(10,11)6(7(12)13)4-5-2-1-3-14-5/h5-6H,1-4H2,(H,12,13)
InChI key
FQJZEDBSHBNUMD-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)