주요 문서
558885
Sigma-Aldrich
Poly[((S)-(−)-1-(4-nitrophenyl)-2-pyrrolidinemethyl)methacrylate-co-methyl methacrylate]
chromophore monomer 20-25 mol %
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C15H18N2O4)m(C5H8O2)n
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
양식
solid
구성
chromophore monomer, 20-25 mol %
전이 온도
Tg 47 °C (DSC)
solubility
chloroform: soluble
toluene: soluble
애플리케이션
Polymer for nonlinear optical (NLO) applications.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)