주요 문서
558575
Sigma-Aldrich
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H3(CF3) · SO2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
289.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
63-67 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1C(F)(F)F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3ClF3NO4S/c8-17(15,16)4-1-2-6(12(13)14)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H
InChI key
LJQUNSRHHHYXEW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)