주요 문서
557986
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Decanol
97%, optical purity97% (ee) (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩167,171
₩167,171
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩167,171
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)7CH(OH)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
158.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩167,171
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
광학 활성
[α]20/D −8.0°, c = 1% in chloroform
광학 순도
97% (ee) (HPLC)
refractive index
n20/D 1.4340 (lit.)
bp
211 °C (lit.)
density
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
CCCCCCCC[C@@H](C)O
InChI
1S/C10H22O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h10-11H,3-9H2,1-2H3/t10-/m1/s1
InChI key
ACUZDYFTRHEKOS-SNVBAGLBSA-N
애플리케이션
(R)-(−)-2-Decanol can be used as a chiral inductor in photoelectrocyclization of tropolone methyl ether.[1]
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
185.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
85 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Enhanced stereoselectivity in photoelectrocyclization of tropolone ethers via confinement in chiral inductor-modified lyotropic liquid crystals
Lv F, et al.
Organic Letters, 10(16), 3473-3476 (2008)