55788
동의어(들):
Nε-4-[4-(Dimethylamino)phenylazo)benzoyl]-Nα-Fmoc-L-lysine, Fmoc-Lys(Dabcyl)-OH
Sigma-Aldrich
8.52096
Fmoc-Lys(Dabcyl)-OH
Novabiochem®
1 of 10
163260
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan
320064
Phthalic anhydride
Supelco
36704
3,5-Dichloroaniline
104094
Piperidine
398047
Resorcinol
PHR1201
8.52002
Fmoc-Met-OH
8.52095
Fmoc-Lys(Mca)-OH
25455
technical
≥90% (HPLC)
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
peptide synthesis
Fmoc
2-8°C
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)C(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35)C(O)=O
1S/C36H37N5O5/c1-41(2)27-20-18-26(19-21-27)40-39-25-16-14-24(15-17-25)34(42)37-22-8-7-13-33(35(43)44)38-36(45)46-23-32-30-11-5-3-9-28(30)29-10-4-6-12-31(29)32/h3-6,9-12,14-21,32-33H,7-8,13,22-23H2,1-2H3,(H,37,42)(H,38,45)(H,43,44)/b40-39+/t33-/m0/s1
FPOPWTDBGMLRNG-JEFPPREJSA-N
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
적합한 버전을 찾을 수 없으신가요?