주요 문서
557420
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-2-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H11NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
205.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
mp
142-146 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)C1CCN(C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C11H11NO3/c13-10-9(11(14)15)6-7-12(10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,14,15)
InChI key
KIXWRXJXMVUWCP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)