추천 제품
vapor density
>1 (vs air)
분석
97%
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
n20/D 1.4170 (lit.)
bp
92 °C (lit.)
density
0.712 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
allyl
SMILES string
CC(=C)CCC=C
InChI
1S/C7H12/c1-4-5-6-7(2)3/h4H,1-2,5-6H2,3H3
InChI key
SLQMKNPIYMOEGB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - STOT RE 2
표적 기관
Blood
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
10.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-12 °C - closed cup