주요 문서
557277
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7BClFO2
CAS Number:
Molecular Weight:
188.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
solid
mp
272-277 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(Cl)cc(B(O)O)c1F
InChI
1S/C7H7BClFO2/c1-4-2-5(9)3-6(7(4)10)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
InChI key
VPOGMSLEVIXAAC-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)