주요 문서
55665
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-methanol
≥98.5% (GC)
동의어(들):
2-Hydroxymethyl-3,4-dihydro-2H-pyran, 3,4-Dihydro-2H-pyran-2-ylmethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 ML
₩1,159,638
₩1,159,638
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 ML
₩1,159,638
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H10O2
CAS Number:
Molecular Weight:
114.14
Beilstein:
107275
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩1,159,638
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98.5% (GC)
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
n20/D 1.479
bp
92-93 °C/25 mmHg (lit.)
density
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCC1CCC=CO1
InChI
1S/C6H10O2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h2,4,6-7H,1,3,5H2
InChI key
XMICBFRKICBBKD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Preparation of supported dihydropyran for mild immobilization and cleavage of alcohols[1][1][2]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
192.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
89 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Preparation of supported dihydropyran for mild immobilization and cleavage of alcohols.
L.A. Thompson et al.
Tetrahedron Letters, 35, 9333-9333 (1994)
Facile Preparation of 2,6-Disubstituted Purines Using Solid-Phase Chemistry.
David A. Nugiel et al.
The Journal of organic chemistry, 62(1), 201-203 (1997-01-10)