문서
556475
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trifluoro-2-phenyl-3-buten-2-ol
95%
동의어(들):
2-Phenyl-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH2=CHC(CF3)(OH)C6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
202.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
95%
refractive index
n20/D 1.4740 (lit.)
bp
89-90 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.220 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(C=C)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O/c1-2-9(14,10(11,12)13)8-6-4-3-5-7-8/h2-7,14H,1H2
InChI key
QZTXJLLJGFCKCH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
185.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
85 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter