주요 문서
556203
Sigma-Aldrich
Titanyl phthalocyanine
γ-modification
동의어(들):
α-Titanyl phthalocyanine, Iodide ionophore IV, Oxytitanium phthalocyanine, Titanyl phthalocyanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H16N8OTi
CAS Number:
Molecular Weight:
576.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
양식
solid
mp
395.1 °C (dec.) (lit.)
λmax
692 nm in chlorobenzene
SMILES string
O=[Ti]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.O.Ti/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;/h1-16H;;/q-2;;+2
InChI key
SJHHDDDGXWOYOE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Sensitizer for electrophotography.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)