주요 문서
555924
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4,6-difluorobenzenesulfonyl chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6F2H2SO2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
291.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
refractive index
n20/D >1.566 (lit.)
bp
266 °F (lit.)
density
1.930 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
fluoro
SMILES string
Fc1cc(F)c(c(Br)c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2BrClF2O2S/c7-4-1-3(9)2-5(10)6(4)13(8,11)12/h1-2H
InChI key
LBDIILUAEZRJMW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)