Key Documents
555843
Sigma-Aldrich
3,5-Diacetyl-2,4,6-trimethyl-1,4-dihydropyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H17NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
207.27
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
154-159 °C (lit.)
SMILES string
CC1C(C(C)=O)=C(C)NC(C)=C1C(C)=O
InChI
1S/C12H17NO2/c1-6-11(9(4)14)7(2)13-8(3)12(6)10(5)15/h6,13H,1-5H3
InChI key
BFHJJFUZJSTSBY-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
3,5-Diacetyl-2,4,6-trimethyl-1,4-dihydropyridine [3,5-diacetyl-1,4-dihydroxy-2,4,6-trimethylpyridine] can be obtained by reacting acetyl acetone, corresponding aldehyde, NH3 gas.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis and Photochemistry of Novel 3, 5-Diacetyl-1, 4-dihydropyridines. II [1].
Memarian HR, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 135(7), 833-838 (2004)