주요 문서
555401
Sigma-Aldrich
mono-Methyl isophthalate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H4(CO2H)CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
180.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
555401 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
97%
mp
194-196 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-13-9(12)7-4-2-3-6(5-7)8(10)11/h2-5H,1H3,(H,10,11)
InChI key
WMZNGTSLFSJHMZ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Exploited in the synthesis of polymer films.[1]
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 42, 1668-1681 (2004)