주요 문서
555134
Sigma-Aldrich
[1,1′-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichlorocobalt(II)
97%
동의어(들):
Co(dppf)Cl2, Dichloro[ferrocene-1,1′-diylbis(diphenylphosphine-P)]cobalt(II)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2Co(P(C6H5)2C5H4)2Fe
CAS Number:
Molecular Weight:
684.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
반응 적합성
core: cobalt
reagent type: catalyst
mp
224 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Fe].Cl[Co]Cl.[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H14P.2ClH.Co.Fe/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;;;;/h2*1-14H;2*1H;;/q;;;;+2;/p-2
InChI key
GODCBYSHZAJJDR-UHFFFAOYSA-L
애플리케이션
Reactant for synthesis of homoleptic complexes of cobalt(0) and nickel(0)
Catalyst for Heck-type reactions of 6-halo-1-hexene derivatives
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)