주요 문서
555037
Sigma-Aldrich
Poly[2,5-bisoctyloxy)-1,4-phenylenevinylene]
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
solid
solubility
chloroform: soluble 2 wt. %
H2O: insoluble
ethanol: insoluble
methanol: insoluble
형광
λex 479 nm; λem 548 nm in chloroform
SMILES string
CCCCCCCCOc1ccc(OCCCCCCCC)c(C=C)c1
일반 설명
Light-emitting polymer. Soluble in toluene, xylene, THF, chloroform, chlorobenzene, and cyclohexanone.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)