주요 문서
554944
Sigma-Aldrich
2,7-Diiodo-9,9-di-(3′,7′-dimethyloctyl)-9H-fluorene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C(CH2CH2CH(CH3)CH2CH2CH2CH(CH3)CH3)2(C6H3I)2
CAS Number:
Molecular Weight:
698.54
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
refractive index
n20/D >1.5780 (lit.)
density
1.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CCCC(C)CCC1(CCC(C)CCCC(C)C)c2cc(I)ccc2-c3ccc(I)cc13
InChI
1S/C33H48I2/c1-23(2)9-7-11-25(5)17-19-33(20-18-26(6)12-8-10-24(3)4)31-21-27(34)13-15-29(31)30-16-14-28(35)22-32(30)33/h13-16,21-26H,7-12,17-20H2,1-6H3
InChI key
XJCDNCIPBRLWCQ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)