주요 문서
554928
Sigma-Aldrich
2,7-Diiodo-9,9-di(iododecyl)-9H-fluorene
97%
동의어(들):
2,7-Diiodo-9,9-Diiododecane-9H-fluorene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C((CH2)11CH3)2(C6H3I)2
CAS Number:
Molecular Weight:
754.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
35-39 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC1(CCCCCCCCCCCC)c2cc(I)ccc2-c3ccc(I)cc13
InChI
1S/C37H56I2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-27-37(28-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)35-29-31(38)23-25-33(35)34-26-24-32(39)30-36(34)37/h23-26,29-30H,3-22,27-28H2,1-2H3
InChI key
JSGWQGOESBTDEU-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)