문서
554464
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Amino-1,1,3-triphenyl-1-propanol
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2CH(NH2)C(C6H5)2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
303.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
분석
98%
광학 활성
[α]20/D −83°, c = 1 in chloroform
mp
139-144 °C (lit.)
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H21NO/c22-20(16-17-10-4-1-5-11-17)21(23,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15,20,23H,16,22H2/t20-/m0/s1
InChI key
KBXBDYRXZGBOIH-FQEVSTJZSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable